Learn More
JQ-1 (carboxylic acid), MedChemExpress
Artikelnummer. 16491956
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
100 Milligramm
200 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16491956 500 mg 500 Milligramm
16470678 5 mg 5 Milligramm
16451346 200 mg 200 Milligramm
16438238 10 mg 10 Milligramm
16437966 100 mg 100 Milligramm
16434127 50 mg 50 Milligramm
16411989 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16491956 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY78695
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress JQ-1 carboxylic acid, a type of (+)-JQ-1 derivative, is a potent BET bromodomain inhibitor for downregulating PD-L1 expression on the surface of tumor cells. JQ-1 carboxylic acid can be used as a precursor to synthesize PROTACs, which targets BET bromodomains.
JQ-1 carboxylic acid, a type of (+)-JQ-1 derivative, is a potent BET bromodomain inhibitor for downregulating PD-L1 expression on the surface of tumor cells. JQ-1 carboxylic acid can be used as a precursor to synthesize PROTACs, which targets BET bromodomains.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material JQ-1 (carboxylic acid)
Physikalische Form Powder
CAS 202592-23-2
Farbe Yellow
Menge 500 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H17ClN4O2S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : 31.25 mg/mL (77.95 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES ClC1=CC=C(C(C2=C(N3C4=NN=C3C)SC(C)=C2C)=N[C@H]4CC(O)=O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 400.88
Formelmasse 400.88
Reinheit (%) 98.01%
Güte Research