Learn More
Kartell™ PP-Messbecher, 3000ml, graduiert, hohe Form, mit Henkel und Ausguss (VE=6Stck.)
Catalog Number 10233901
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3000 ml
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet eine hohe thermische Widerstandsfähigkeit. Kartell™ Messbecher sind transparent und gewährleisten dank permanent eingeprägter Graduierungen genaue Messergebnisse.
  • Praktischer integrierter Auslauf und Handgriff für einfaches Dosieren
  • Autoklavierbar
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Die hohe Form spart Platz im Labor
Fassungsvermögen 3000 ml
Durchmesser (metrisch) 172 mm
Höhe (metrisch) 240 mm
Produkttyp Messkanne
Kapazität (metrisch) 3000 ml
Farbe Transparent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Form Große Form
Material Polypropylen
Graduierungen 50/1 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja