Learn More
Julolidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Julolidine used as amine building block and in chemoluminescent dye. Also used in photoconductive materials, chemiluminescence substances, chromogenic substrates in analytical redox reactions, dye intermediates, potential antidepressants and tranquilizers, nonlinear optical materials, high sensitivity photopolymerizable materials, and for improving color stability in photography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Julolidin wird als Aminbaustein und in chemolumineszierenden Farbstoffen verwendet. Wird auch in photoleitfähigen Materialien, chemilumineszierenden Substanzen, chromogenen Substraten in analytischen Redoxreaktionen, Farbzwischenprodukten, potenziellen Antidepressiva und Beruhigungsmitteln, nichtlinearen optischen Materialien, hochempfindlichen photopolymerisierbaren Materialien und zur Verbesserung der Farbstabilität in der Fotografie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft, Oxidationsmitteln, Kohlendioxid lagern. Unter trockenem Inertgas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Julolidine |
| Schmelzpunkt | 32°C to 37°C |
| Siedepunkt | 170°C to 173°C (31 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 139925 |
| Empfindlichkeit | Air sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in toluene. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 173.26 |
| Reinheit (%) | 98% |