Learn More
Julolidinhydrobromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15487637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15487637 100 g 100 Gramm
15467637 5 g 5 Gramm
15477637 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15487637 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H36298.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83646-41-7
Summenformel C12H16BrN
Molekulargewicht (g/mol) 254.17
MDL-Nummer MFCD00198009
InChI-Schlüssel KHWBRFVBPGPEOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym julolidine hydrobromide, 2,3,6,7-tetrahedron-1h,5h-pyrido 3,2,1-ij quinoline hydrobromide, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizine hydrobromide, labotest-bb lt00451605, 2,3,6,7-tetrahydro-1h-5h-benzo i,j quinolizine, hbr, 1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinoline hydrobromide
PubChem CID 12255670
IUPAC-Name 1-Azatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-5,7,9(13)-trienhydrobromid
SMILES Br.C1CN2CCCC3=C2C(C1)=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Julolidine hydrobromide
Schmelzpunkt 239°C to 242°C
Farbe Rosa
Menge 100 g
UN-Nummer UN2923
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 254.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest