Learn More
Fisherbrand™ Timer mit Jumbo-Anzeige
Artikelnummer. 11582783 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zeitbereich:
10 h
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11582783
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Auf Anwenderfreundlichkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei der Zeitmessung ausgelegt. Fisherbrand™ Timer mit Jumbo-Anzeige sind mit drei 4 mm-Buchsen und Prüfleitungen ausgestattet und ermöglichen ein externes Auslösen der Start-/Stopp- sowie Zwischenzeit-/Runden-/Rücksetzfunktionen des Timers.
  • 10 Std-Zeitraum
  • Übergroßes Display
  • Zwischenrundenzeiten
  • Rundenzeiten
  • 0.01 s-Stoppuhr
  • Extern auslösbar
  • Zählt von 0.01 s auf 9 h 59 min, 59 s und 0.99s  hoch
  • Umschaltbar kumulative und Interval-Split
  • Unbegrenzte Anzahl an Pausen
  • Genauigkeit: 0.001 %
  • Auflösung: 0.01 s
  • Abmessungen: 100 x 120 x 45 mm
  • 1 AA-Batterie im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Produkttyp Zeitschaltuhr
Zeitbereich 10 h
Genauigkeit 1e-005
Auflösung 0,01 Sekunden
Akkutyp AA
Enthält Batterien
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für höhere Bedienungsfreundlichkeit, Präzision und Zuverlässigkeit
Menge Je 1