Learn More
Wheaton™ Jumbo Pasteurpipette, Großpackung
Artikelnummer. 16405009
Change view
Click to view available options
Verpackung: Großpackungsbeutel zum Aufreißen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16405009 Verpackung: Großpackungsbeutel zum Aufreißen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16405009 Lieferant Wheaton™ Lieferanten-Nr. 711230
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pasteurpipette für einfache und sichere Flüssigkeitsmessung und -übertragung.
  • Gewährleistet einen sicheren Probentransfer
  • Jumbo-Größe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Saugvolumen (metrisch) 23 ml
Kalibriert Nein
Beschreibung Jumbo-Pasteurpipette aus Kunststoff
Außendurchmesser (metrisch) 9 mm
Material LDPE
Sterilität Unsteril
Tropfen/ml 45,4 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeitstransfer
Skala Ja
Menge 600/Packung
Ausführung oben Saugbalg
Dispensiervolumen (metrisch) 3 mL
Verpackungsart Großpackungsbeutel zum Aufreißen
Länge (metrisch) 300 mm
Einwegprodukt Einmalgebrauch