Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Jumbo-Einwegpipette
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11970008 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
80 mL
180 mL
Länge (metrisch):
450 mm
900 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Sterilität unitSize
11970008 80 mL 450 mm Unsteril 50 Stück
11900018 180 mL 900 mm Unsteril 50 Stück
11910018 180 mL 900 mm Steril 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11970008 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. 8051H450
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Schnelle und einfache Benutzung. Ideal für die Entnahme von Proben aus Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität.
Hauptmerkmale:
  • In einem Reinraum der Klasse 100.000 montiert und verpackt
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus Materialien, die den Anforderungen der FDA, der EG-Verordnung 1935/2004 und der EU-Verordnung 10/2011 entsprechen
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10 -6 )
  • Geeignet für die Verwendung in ATEX Bereiche (nur 450 mm und 900 mm Länge)
  • Erhältlich in 3 verschiedenen Größen
  • Gut sichtbarer farbkodierter Griff
Betrieb:
  • Drücken Sie mit dem Daumen auf das blaue Ende des Röhrchens, bis es die richtige Probenahmetiefe erreicht hat.
  • In der erforderlichen Tiefe den Daumen anheben, bis sich die Wasserstände angleichen.
  • Drücken Sie mit dem Daumen auf das Röhrchen, um die Probe einzuschließen.
  • Vom Produkt entfernen.
Warum sollte man ein SteriWare™ Einwegproben?
  • Keine Kreuzkontamination - Alle SteriWare™ Die Geräte können direkt aus der Tasche verwendet werden.
  • Keine Reinigung erforderlich  - Im Gegensatz zu einem wiederverwendbaren Probennehmer können Sie einen verwenden SteriWare™ Produkt sofort. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer kostspieligen Reinigungsvalidierung.
  • Hohe Qualität – Unsere SteriWare™ Die Produkte werden in einem Reinraum der Klasse 100.000 in England hergestellt/geformt/verpackt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Konformitätszertifikat und dem technischen Datenblatt des Produkts.
  • Vollständige Dokumentation  Wir können für alle Chargen eine vollständige, chargenspezifische Dokumentation bereitstellen. SteriWare™ Produkte. Dies umfasst Konformitätsbescheinigungen und Bestrahlungsbescheinigungen (sofern zutreffend). Die Chargennummer ist deutlich auf jedem Beutel und Karton aufgedruckt.
  • Kosteneffektiv  - Wegfall der Notwendigkeit einer Reinigungsvalidierung durch Umstellung auf ein SteriWare™ Das Gerät spart Zeit und Geld.
  • Verfügbar steril  - Am meisten SteriWare™ Die Produkte sind vorsterilisiert durch Gamma oder Electron Beam zu SAL10 -6 . Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Specifikationer
Produkttyp Jumbo-Pipette
Material HDPE
Kapazität (metrisch) 80 mL
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Außendurchmesser (metrisch) 21 mm
Länge (metrisch) 450 mm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.