Learn More
Buerkle™ Jumbo-Sammler
Artikelnummer. 10186534 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
390 mL
650 mL
880 mL
910 mL
1700 mL
2900 mL
Abmessungen (L x B):
85 x 5 cm
150 x 5 cm
250 x 5 cm
250 x 50 cm
Material:
Aluminium
Aluminium, PTFE
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10186534
Marke: Buerkle™ 53192085
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Jumbo Sampler ist ideal für grobe Körner. Mit offenem Innenrohr und großem Probenvolumen, für eine Allschichtprobenahme durch alle Probenschichten hindurch oder mit durch PTFE-Separatoren getrennte Probenkammern zur Mehrpunkt-Probenahme aus mehreren vorher festgelegten Probenahme-Tiefen.
  • Aluminium oder Aluminium/PTFE
  • Geringstmöglicher Abstand zwischen Innen- und Außenrohr
  • Einfache Reinigung, abnehmbare Spitze
  • 50 mm Durchmesser
  • Ultrareine Materialien
  • Ausgezeichnete Verarbeitung, robustes Modell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Jumbo-Probenehmer
Material Aluminium, PTFE
Autoklavierbar Autoklavierbar
Enthält 3 geschlossene Kammern
Grifftyp T-Form
Kapazität (angloamerikanisch) 13,1 oz.
Kapazität (metrisch) 390 mL
Größe Jumbo
Zertifizierung/Konformität DIN
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für grobe Körner und größere Mengen, Lebensmittel
Abmessungen (L x B) 85 x 5 cm
Länge (metrisch) 850 mm