Learn More
Buerkle™ Jumbo-Sammler
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
390 mL
650 mL
880 mL
910 mL
1700 mL
2900 mL
Abmessungen (L x B):
85 x 5 cm
150 x 5 cm
250 x 5 cm
250 x 50 cm
Material:
Aluminium
Aluminium, PTFE
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aluminium oder Aluminium/PTFE
- Geringstmöglicher Abstand zwischen Innen- und Außenrohr
- Einfache Reinigung, abnehmbare Spitze
- 50 mm Durchmesser
- Ultrareine Materialien
- Ausgezeichnete Verarbeitung, robustes Modell
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Jumbo-Probenehmer |
| Material | Aluminium |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Enthält | 5 Öffnungen und offenem Innenrohr |
| Grifftyp | T-Form |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 57,48 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 1700 mL |
| Zertifizierung/Konformität | DIN |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Allschichtprobenahme durch alle Schichten der Probe hindurch, Lebensmittel |
| Abmessungen (L x B) | 150 x 5 cm |
| Mehr anzeigen |