Beschreibung
- Aluminium oder Aluminium/PTFE
- Geringstmöglicher Abstand zwischen Innen- und Außenrohr
- Einfache Reinigung, abnehmbare Spitze
- 50 mm Durchmesser
- Ultrareine Materialien
- Ausgezeichnete Verarbeitung, robustes Modell
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Jumbo-Probenehmer |
| Material | Aluminium, PTFE |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Enthält | 5 geschlossene Kammern |
| Grifftyp | T-Form |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 21,97 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 650 mL |
| Zertifizierung/Konformität | DIN |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Mehrpunkt-Probenahmen aus mehreren vorher festgelegten Probenahme-Tiefen, Lebensmittel |
| Abmessungen (L x B) | 150 x 5 cm |
| Mehr anzeigen |