Learn More
Buerkle™ Jumbo-Sammler
Artikelnummer. 10564762 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
390 mL
650 mL
880 mL
910 mL
1700 mL
2900 mL
Abmessungen (L x B):
85 x 5 cm
150 x 5 cm
250 x 5 cm
250 x 50 cm
Material:
Aluminium
Aluminium, PTFE
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10564762
Marke: Buerkle™ 53191250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Jumbo Sampler ist ideal für grobe Körner. Mit offenem Innenrohr und großem Probenvolumen, für eine Allschichtprobenahme durch alle Probenschichten hindurch oder mit durch PTFE-Separatoren getrennte Probenkammern zur Mehrpunkt-Probenahme aus mehreren vorher festgelegten Probenahme-Tiefen.
  • Aluminium oder Aluminium/PTFE
  • Geringstmöglicher Abstand zwischen Innen- und Außenrohr
  • Einfache Reinigung, abnehmbare Spitze
  • 50 mm Durchmesser
  • Ultrareine Materialien
  • Ausgezeichnete Verarbeitung, robustes Modell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Jumbo-Probenehmer
Material Aluminium
Autoklavierbar Autoklavierbar
Enthält 7 Öffnungen und offenem Innenrohr
Grifftyp T-Form
Kapazität (angloamerikanisch) 98,06 oz.
Kapazität (metrisch) 2900 mL
Zertifizierung/Konformität DIN
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Allschichtprobenahme durch alle Schichten der Probe hindurch, Lebensmittel
Abmessungen (L x B) 250 x 5 cm
Länge (metrisch) 2500 mm