Beschreibung
- Aluminium oder Aluminium/PTFE
- Geringstmöglicher Abstand zwischen Innen- und Außenrohr
- Einfache Reinigung, abnehmbare Spitze
- 50 mm Durchmesser
- Ultrareine Materialien
- Ausgezeichnete Verarbeitung, robustes Modell
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Jumbo-Probenehmer |
| Material | Aluminium, PTFE |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Enthält | 7 geschlossene Kammern |
| Grifftyp | T-Form |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 30,7 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 910 mL |
| Größe | Jumbo |
| Zertifizierung/Konformität | DIN |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für grobe Körner und größere Mengen, Lebensmittel |
| Mehr anzeigen |