Learn More
Trajan™ Jumbo-Spritze
Artikelnummer. 10751042
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 ml
1 l
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10751042 1 l 1 Stück
10300811 500 ml 1 Stück
10045470 2000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10751042 Lieferant Trajan™ Lieferanten-Nr. 009920
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fassen und dispensieren große Gasmengen. Leicht und ideal für die Kalibrierung medizinischer Geräte.
Fassen und dispensieren große Gasmengen.Leicht und ideal für die Kalibrierung medizinischer Geräte.
  • Zum Halten und Spenden großer Gasmengen entwickelt
  • Robuste Acrylzylinder
  • Einfacher Zugriff auf die Probe zum Hinzufügen von Standards oder Entfernen von Teilproben über einen sekundären Anschluss
  • Der Kolbenschaft kann zur Vereinfachung von Transport und Lagerung herausgeschraubt werden
  • Ideal für die Kalibrierung medizinischer Geräte wie Atemschutzgeräten und Spirometern sowie für die Stapel- und Luftprobennahme.
Spezifikation
Material Acrylic, Acryl (Zylinder)
Außendurchmesser (metrisch) 100 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Kalibrierung medizinischer Geräte wie Atemschutzgeräten und Spirometern sowie für die Stapel- und Luftprobennahme.
Länge (metrisch) 159.1 mm
Produkttyp Jumbo-Spritze
Modell Gehäuse 1000MAR-LL-GT
Volumen (metrisch) 1 l
Produktlinie Trajan