Learn More
Cytiva Membraneinsätze für Jumbosep™ Zentrifugenvorrichtung
Artikelnummer. 17124781
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
300 kDa
30 kDa
3 kDa
Farbe:
Blau
Grau
Klar
Orange
Rot
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 17124781
Marke: Cytiva OD003C65
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Jumbosep™ Vorrichtungen können die Probenverarbeitung beschleunigen, die Probenrecovery maximieren, Vielseitigkeit schaffen und ein Vorbeifließen der Lösung verhindern.
  • Typische Konzentrate sind 60 ml-Probenvolumen auf 5 ml in 30 Minuten
  • Erzielen Sie eine 50-fache Konzentration und > 90 % Recovery in nur wenigen Minuten
  • Omega& mit geringer Proteinbindung; Membran und Polysulfongehäuse minimieren Verluste durch unspezifische Bindung
  • Die vielseitige Omega Membran ist in einer Vielzahl von MWCOs erhältlich
  • Farbcodiert und lasergraviert zur leichten Identifizierung
  • Eingebauter Deadstop verhindert die Zentrifugation bis zur Austrocknung
  • Ein einzigartiger Dichtungsmechanismus verhindert das Auslaufen von Retentat und die Kontamination des Filtrats
  • Wirtschaftlich – Probenreservoir und Filtratbehälter können desinfiziert oder autoklaviert und wiederverwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grau
Beschreibung EFA:15,2 cm2
Material (Membran) PES
MWCO 3 kDa
Sterilität Unsteril
Menge 12/Packung
Volumen (metrisch) 20 bis 60 ml (Probe)