missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Jumonji/JARID2 Monoclonal antibody specifically detects Jumonji/JARID2 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Jumonji/JARID2 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | PSH01-32 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 |
| Zusammensetzung | PBS (pH7.4), 0.1% BSA and 40% Glycerol |
| Gen-Alias | JMJjumonji-like protein, jumonji (mouse) homolog, jumonji homolog, jumonji, AT rich interactive domain 2, Jumonji/ARID domain-containing protein 2, protein Jumonji |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant protein within human Jumonji/JARID2 aa 501-1,050/ 1,246. (Uniprot: Q92833) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?