missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
JunD Polyclonal antibody specifically detects JunD in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | JunD |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Alexa Fluor 594 |
| Verdünnung | Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | activator protein 1, AP-1, jun D proto-oncogene, JunD-FL isoform, transcription factor jun-D |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Synthetic peptide corresponding to residues G(329) C Q L L P Q H Q V P A Y(341) of mouse JunD. |
| Reinigungsverfahren | Immunogen affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?