Learn More
Berthold Technologies Junior LB9509 PorTable Luminometer
Artikelnummer. 31777296 Alle ansehen Berthold Technologies Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
Hohe Empfindlichkeit
Standard
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
31777296 Standard 1 Stück
31777293 Hohe Empfindlichkeit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31777296 Lieferant Berthold Technologies Lieferanten-Nr. 3252610
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kleines, tragbares Röhrenluminometer für gängige Anwendungen mit glühenden biolumineszenten und chemilumineszenten Reagenzien.
  • Hervorragende Leistung, kleine Größe, geringes Gewicht (2 kg) und batteriebetriebener Modus – ideal, wann immer es auf Mobilität ankommt (im Labor, vor Ort oder im Freien)
  • Photomultiplierröhre im Einzelphotonenzählmodus
  • Hochempfindlichkeitsmodell: <50 amol ATP/Röhre mit einem Dynamikumfang >von 6 Größenordnungen
  • Spektralbereichslumineszenz: 380 - 630 nm
  • Kompatibel mit Lumineszenzröhrchen (12 x 47 mm, 12 x 55 mm, 12 x 75 mm), Mikrozentrifugenröhren (1, 1,5 und 2 ml) und verschlossenen Fläschchen, 4 ml (14 x 54 mm)
  • Ausgestattet mit wiederaufladbaren Batterien für viele Stunden unabhängigen Betriebs; kann an eine Netzversorgung für das automatische Aufladen angeschlossen werden
Spezifikation
Typ Luminometer
Displaytyp Matrix
Detektor Photomultiplierröhre im Einzelphotonenzählmodus
Nachweisverfahren Lumineszenz
Nachweisgrenzen <Komponente fmol ATP
Farbe Hellgrau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lumineszenz-Assays
Spannung 110/240 V
Frequenz 50/60 Hz
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchen
Höhe (metrisch) 170 mm
Breite (metrisch) 150 mm
Tiefe (metrisch) 280 mm
Gewicht (metrisch) 2 kg
Enthält Luminometer, Stromkabel, Benutzerhandbücher, Standardzubehör
Lagerungsbedingungen 0 °C bis 40 °C
Zertifizierung/Konformität EC
Modell Standard