Learn More
3M™ Jupiter Batterie 8 Std 3-pol. Buchse
Artikelnummer. 10053344
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Jupiter Gebläseunterstützte Atemschutzgeräte
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10053344 Jupiter Gebläseunterstützte Atemschutzgeräte 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10053344
Marke: 3M™ 7000000129
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Leistungsgetestet mit einer nominalen Laufzeit von 8 Stunden.
  • Leistung nach AS/NZS 1716 getestet
  • Für die Verwendung mit Jupiter Atemschutzgerät mit Luftreinigung
  • 4.8 V, 7400 mAH
  • Enthält 8 in Reihe geschaltete NiMH-Zellen in zwei Packungen mit jeweils 4 Stück, die parallel geschaltet sind
  • Jede Zelle: 1.2 V, 3700 mAH
  • 14 x 10.5 x 2.5 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkulaufzeit 8 Std.
Akkutyp 8 x NiMH-Zellen
Zertifizierung/Konformität AS/NZS 1716
Produkttyp Jupiter Batterie
Zur Verwendung mit (Anwendung) Optionaler Superakku für das Jupiter AH1 Atemsystem
Zur Verwendung mit (Geräte) Jupiter Gebläseunterstützte Atemschutzgeräte
Menge Je 1
Gewicht (metrisch) 535 g
Spannung 4.8 V