Learn More
Schneider Gerd™ Präpariernadel gerade 150x1,4 mm
Artikelnummer. 10756705
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10756705 150 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10756705 Lieferant Schneider Gerd™ Lieferanten-Nr. 643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2.77 €
    2.23 € / 1 Stück
    Sparen 0.54 €
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 29-12-2026