Learn More
Justrite™ AUFFANGWANNE HDPE FüR 48806
Beschreibung
- Aus Polyethylen
- Geschwungene Kante verhindert Auslaufen und Verschütten
- Passend für Regal Modell-Nr. 29937 für 17 Gallonen-Piggyback und alle 2-türigen Schränke mit 30, 40 oder 45 Gallonen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 17 Gal. Piggyback- und alle zweitürige 30, 40 und 45 Gal.-Sicherheitsschränke |
| Enthält | Leicht gekrümmte Kante |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 3 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 1,3 kg |
| Außenbreite (metrisch) | 34,3 cm |
| Material | Polyethylen |
| Produkttyp | Einlegeboden |
| Außenbreite (angloamerikanisch) | 13.5 Zoll |