Learn More
Justrite™ Antistatische Drähte mit Endverbindungen
Artikelnummer. 11954957
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
C-Klemme (5 /8 Zoll) x Krokodilklemme (5 /8 Zoll)
Endverbinder
Material:
Copper, Polyurethan
Zinc, Stahl
Zink, Stahl
Länge (metrisch):
91.44 cm
304,8 cm
304.8 cm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Material Länge (metrisch) Packungsgröße
11954957 Endverbinder Zink, Stahl 304,8 cm 1 Stück
12903455 Endverbinder Copper, Polyurethan 304.8 cm 1 Stück
11978039 C-Klemme (5 /8 Zoll) x Krokodilklemme (5 /8 Zoll) Zinc, Stahl 91.44 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11954957 Lieferant Justrite™ Lieferanten-Nr. 08496
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.40 €
    57.85 € / 1 Stück
    Sparen 13.55 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verhindern Sie eine Entzündung durch Funken infolge der Bewegung von brennbaren Flüssigkeiten
Optional mit flexiblem oder isoliertem Draht.
  • Der flexible Draht besteht aus mehrsträngigem Stahlseil, eingeschlossen in verzinktem Stahl
  • Der isolierte Draht besteht aus mehrsträngigem Kupferdraht mit elektrisch inerter Beschichtung aus schwarzem Polyurethan
  • Standardmäßige Erdungsdrahtlängen sind 3 und 10 ft. (1 und 3 m); bei Bedarf längerer Längen mehrere Drähte mit 0,25-in.-Anschlussklemmen (Art.-Nr. 17-985-90G oder 17-985-90J) miteinander verschrauben.
Compliance
Erfüllt die US-Standards OSHA und die örtlichen Sicherheitsbestimmungen, die geerdete Behälter und Fässer während des Transports von Flüssigkeiten erfordern.
†Aufgerollt.
Specifications
Produkttyp Draht
Material Zink, Stahl
Enthält Endverbinder
Länge (angloamerikanisch) 120 in.
Länge (metrisch) 304,8 cm