Learn More
Justrite™ Antistatische Drähte mit Endverbindungen
Beschreibung
Optional mit flexiblem oder isoliertem Draht.
- Der flexible Draht besteht aus mehrsträngigem Stahlseil, eingeschlossen in verzinktem Stahl
- Der isolierte Draht besteht aus mehrsträngigem Kupferdraht mit elektrisch inerter Beschichtung aus schwarzem Polyurethan
- Standardmäßige Erdungsdrahtlängen sind 3 und 10 ft. (1 und 3 m); bei Bedarf längerer Längen mehrere Drähte mit 0,25-in.-Anschlussklemmen (Art.-Nr. 17-985-90G oder 17-985-90J) miteinander verschrauben.
Compliance
Erfüllt die US-Standards OSHA und die örtlichen Sicherheitsbestimmungen, die geerdete Behälter und Fässer während des Transports von Flüssigkeiten erfordern.
†Aufgerollt.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Draht |
| Material | Kupfer, Polyurethan, Polyurethane |
| Enthält | Endverbinder |
| Länge (angloamerikanisch) | 120 in. |
| Länge (metrisch) | 304.8 cm |