Learn More
Justrite™ Sicherheitswerkbank aus Holzlaminat für korrosive Stoffe
Artikelnummer. 11914957
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H) innen:
15,28 x 22,48 x 19,44 in.
20,85 x 34,4 x 29,49 in.
43,5 x 102,8 x 138,5 cm (17,11 x 40,48 x 54,51 in.)
Tragkraft:
36 x 2,5 l-Flaschen
49 x 2,5 l-Flaschen
6 x 2,5 l-Flaschen
Anzahl Einschübe:
1
2
Keine
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (T x B x H) innen Tragkraft Anzahl Einschübe unitSize
11914957 15,28 x 22,48 x 19,44 in. 6 x 2,5 l-Flaschen Keine 1 Stück
11934957 43,5 x 102,8 x 138,5 cm (17,11 x 40,48 x 54,51 in.) 49 x 2,5 l-Flaschen 2 1 Stück
11924957 20,85 x 34,4 x 29,49 in. 36 x 2,5 l-Flaschen 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11914957 Lieferant Justrite™ Lieferanten-Nr. 24120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00 €
    1010.47 € / 1 Stück
    Sparen 249.53 €
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Einstellbare Nivellierfüße, reflektierende Haz-Alert™ Etiketten und doppeltes Schlüsselset sorgen für Sicherheit.
Die sichere Lagerung von Nitraten, Dichlorverbindungen, Phenolen und anderen hochkorrosiven Säuren ist für die Mitarbeiter wichtig. Justrite Sicherheitsschränke aus Holzlaminat ermöglichen es, korrosive Stoffe außerhalb des Gefahrenbereichs aufzubewahren.
Die sichere Lagerung von Nitraten, Dichlorverbindungen, Phenolen und anderen hochkorrosiven Säuren ist für die Mitarbeiter wichtig. Justrite Sicherheitsschränke aus Holzlaminat ermöglichen die sichere Aufbewahrung von ätzenden Stoffen.
  • Langlebig und hochgradig chemikalienbeständig
  • Hergestellt aus 0,75 in. (1,9 cm) Spanplatte, innen und außen mit einem chemikalienbeständigen Laminat beschichtet, keine —internen Metallteile, die korrodieren könnten
  • Mit doppelten Schiebetüren
  • Art.-Nr. 24120: Ideal als Tischschrank für den einfachen Zugriff; bietet Platz für bis zu sechs 2,5-Liter-Flaschen und verfügt über nicht abschließbare Schiebetüren.
  • Art.-Nr. 24140: Deckel aus hochdichtem Polyethylen mit leicht erhöhtem, gebogenem Rand, der Verschüttetes auffängt und die Reinigung erleichtert
  • Art.-Nr. 24150: Geeignet für große Lageraufgaben und Bodenaufstellung.
Spezifikation
Innentiefe (angloamerikanisch) 15.28 in.
Außentiefe (metrisch) 40,6 cm
Innentiefe (metrisch) 38,8 cm
Abmessungen (T x B x H) innen 15,28 x 22,48 x 19,44 in.
Ausführung der Tür Manuell verschließbar
Innenhöhe (angloamerikanisch) 19.44 in.
Außenhöhe (metrisch) 47 cm
Innenhöhe (metrisch) 49,4 cm
Enthält Einstellbare Nivellierfüße, reflektierende Haz-Alert™ Etiketten und doppeltes Schlüsselset für mehr Sicherheit
Tragkraft 6 x 2,5 l-Flaschen
Anzahl Türen 2
Anzahl Einschübe Keine
Gewicht (angloamerikanisch) 51 lb.
Gewicht (metrisch) 23 kg
Innenbreite (angloamerikanisch) 22.48 in.
Außenbreite (metrisch) 61 cm
Innenbreite (metrisch) 57,1 cm
Farbe Königsblau
Außentiefe (angloamerikanisch) 16 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 18,5 in.
Material Holz
Produkttyp Lagerschrank für korrosive Stoffe und Säuren
Außenbreite (angloamerikanisch) 24 in.