Learn More
Justrite™ Chemcor™ Sicherheitsschrank für ätzende Stoffe/Säuren
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11985446
Click to view available options
Ausführung der Tür:
Manuell verschließbar
Selbstschließend
Tragkraft:
170 l, 45 gal.
227 l, 60 gal.
Abmessungen (T x B x H) innen:
14.56 x 39.5 x 60.5 Zoll (37 x 100.3 x 153.7 cm)
30.34 x 30.75 x 60.5 Zoll (77.1 x 78 x 153.7 cm)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11985446
Marke: Justrite™ 89600221
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Justrite Chemcor™ Sicherheitsschrank für korrosive Substanzen/Säuren bietet Korrosions- und Brandschutz.
  • Flammkaschierter Thermoplast-Einsatz
  • 100 % nahtlose Schutzfolie an allen Innenwänden, Decken, Sammelbehältern, Innentüren und Einlageböden
  • Nahtlose Oberfläche
  • Nicht-poröse Oberfläche widersteht Verfärbung und lässt sich leicht reinigen.
  • Doppelter Nutzen und vielseitiger Einsatz dank umfassenden Schutz vor aggressiven Säuren und korrosiven Chemikalien
  • Blau
  • Erhältlich in den Standardgrößen 30, 45 und 60 gal. (114, 170 und 227 l)
  • Doppelwandige Konstruktion aus geschweißtem 18-Gauge-Stahl (1 mm) mit einer Dicke von 2 Zoll (51 mm), auslaufsicherer Sammelbehälter, zwei Abzugsöffnungen
  • Verstellbare Einlegeböden, Edelstahltüren mit Drei-Punkt-Selbstverriegelung und abschließbarem ULoc™ Griff, Haz™ reflektierende Warnetiketten
  • Sure-grip™ Griffe
Compliance
FM-geprüft und entspricht den OSHA-Vorschriften und den Anforderungen des US-amerikanischen Modellgesetzes International Fire Code in NFPA 1 Uniform Fire Code
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FM, NFPA, OSHA
Innentiefe (angloamerikanisch) 30.34 Zoll
Außentiefe (metrisch) 86.4 cm
Innentiefe (metrisch) 77.1 cm
Beschreibung Auskleidung: Flammkaschierter Thermoplast
Abmessungen (T x B x H) innen 30.34 x 30.75 x 60.5 Zoll (77.1 x 78 x 153.7 cm)
Ausführung der Tür Manuell verschließbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entzündbare Stoffe
Innenhöhe (angloamerikanisch) 60.5 Zoll
Außenhöhe (metrisch) 165.1 cm
Innenhöhe (metrisch) 153.7 cm
Enthält ChemCor™ Liner, doppelwandige Konstruktion aus geschweißtem Stahl, flüssigkeitsdichte 2 Zoll-Auffangbehälter, zwei Belüftungsöffnungen, verstellbare Einlegeböden, selbstverriegelnde Drei-Punkt-Schiebetüren aus Edelstahl mit U-Loc™ abschließbarem Griff, Stoßblech
Tragkraft 227 l, 60 gal.
Anzahl Türen 2
Anzahl Einschübe 2
Oberflächenbeschichtung Epoxid
Gewicht (angloamerikanisch) 368 lb.
Gewicht (metrisch) 167 kg
Innenbreite (angloamerikanisch) 30.75 Zoll
Außenbreite (metrisch) 86.4 cm
Innenbreite (metrisch) 78 cm
Farbe Blau
Außentiefe (angloamerikanisch) 34 Zoll
Außenhöhe (angloamerikanisch) 65 Zoll
Material Stahl (CR)
Produkttyp Lagerschrank
Außenbreite (angloamerikanisch) 34 Zoll