Learn More
Justrite™ Chemcor™ Schmaler Sicherheitsschrank für ätzende Stoffe/Säuren
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11955446
Click to view available options
Gewicht (angloamerikanisch):
212 lb.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11955446
Marke: Justrite™ 89222221
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Justrite Chemcor™ Slimline Sicherheitsschrank für korrosive Substanzen/Säuren bietet Korrosions- und Brandschutz.
  • Flammkaschierter Thermoplast-Einsatz
  • 100 % nahtlose Schutzfolie an allen Innenwänden, Decken, Sammelbehältern, Innentüren und Einlageböden
  • Nahtlose Oberfläche
  • Nicht-poröse Oberfläche widersteht Verfärbung und lässt sich leicht reinigen.
  • Doppelter Nutzen und vielseitiger Einsatz dank umfassenden Schutz vor aggressiven Säuren und korrosiven Chemikalien
  • Blau
  • Schlankes Design
  • Doppelwandige Konstruktion aus geschweißtem 18-Gauge-Stahl (1 mm) mit einer Dicke von 2 Zoll (51 mm), auslaufsicherer Sammelbehälter, zwei Abzugsöffnungen
  • Verstellbare Einlegeböden, Edelstahltüren mit Drei-Punkt-Selbstverriegelung und abschließbarem ULoc™ Griff, Haz™ reflektierende Warnetiketten
  • Sure-grip™ Griffe
Zertifizierungen
Von FM Global getestet und zugelassen; Gemäß den Vorschriften in Richtlinie 30 der National Fire Protection Association (NFPA) entwickelt
Compliance
FM-geprüft und entspricht den OSHA-Vorschriften und den Anforderungen des US-amerikanischen Modellgesetzes International Fire Code in NFPA 1 Uniform Fire Code
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FM, NFPA, OSHA
Innentiefe (angloamerikanisch) 14.56 Zoll
Außentiefe (metrisch) 45.72 cm
Innentiefe (metrisch) 37 cm
Abmessungen (T x B x H) innen 14.56 x 20 x 60.5 Zoll (37 x 50.8 x 153.7 cm)
Ausführung der Tür Manuell verschließbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entzündbare Stoffe
Innenhöhe (angloamerikanisch) 60.5 Zoll
Außenhöhe (metrisch) 165.1 cm
Innenhöhe (metrisch) 153.7 cm
Enthält ChemCor™ Liner, doppelwandige Konstruktion aus geschweißtem Stahl, flüssigkeitsdichte 2 Zoll-Auffangbehälter, zwei Belüftungsöffnungen, verstellbare Einlegeböden, selbstverriegelnde Drei-Punkt-Schiebetüren aus Edelstahl mit U-Loc™ abschließbarem Griff, Stoßblech
Tragkraft 22 gal. (83 l)
Anzahl Türen 1
Anzahl Einschübe 3
Oberflächenbeschichtung Epoxid, Thermoplast
Gewicht (angloamerikanisch) 212 lb.
Gewicht (metrisch) 96 kg
Innenbreite (angloamerikanisch) 20 in.
Außenbreite (metrisch) 59.05 cm
Innenbreite (metrisch) 50.8 cm
Farbe Blau
Außentiefe (angloamerikanisch) 18 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 65 Zoll
Material Stahl (CR)
Produkttyp Schmaler Lagerschrank
Außenbreite (angloamerikanisch) 23.25 Zoll