Learn More
Justrite™ Sicherheitskanister zum Dosieren
Artikelnummer. 12911395
Click to view available options
Produkttyp:
Sicherheitsbehälter Typ I
Sicherheitskanne, Typ I
Höhe (angloamerikanisch):
15,8 in.
16,8 in.
Höhe (metrisch):
403 mm
429 mm
Enthält:
Hahn 08540
Hahn 08902 und Ständer
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12911395
Marke: Justrite™ 7150156
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zuverlässige Dispensierfunktionen zu einem günstigen Preis
Zur sicheren Abfüllung gefährlicher Flüssigkeiten in Reagenzgläser, kleine Kolben und Becher
  • Überdruckventil im Deckel für einen gleichmäßigen Flüssigkeitsstrom und selbstschließende Zapfhähne für ein störungsfreies Abfüllen
  • Die Füllstutzen verfügen über selbstschließende Überdruckkappen und Flammensperren aus Edelstahl
  • Fassungsvermögen: 19 l (5 gal)
  • Farbe: Rot
  • Der kleine 19-413-847 Zapfhahn ermöglicht ein einfacheres Abfüllen in Laboren. Der Zapfhahn Nr. 08902 ist besser für die intensive industrielle Nutzung geeignet
Schrankbehälter
  • Der Zapfhahn ist zwei Zoll über dem Boden angebracht, damit die Behälter während dem Abfüllen nicht angehoben werden müssen
Kippbehälter
  • Zapfhahn auf der Oberseite mit einer stabilen Metallhalterung für den Behälter. Die Halterungsbasis ist 35.1 x 35.6 cm (13.81 x 14 in.) groß
Zertifizierungen
FM
Compliance
CARB, NFPA, OSHA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FM, CARB, NFPA, OSHA
Produkttyp Sicherheitsbehälter Typ I
Verschlusstyp Selbstschließende Überdruckkappe
Kapazität (angloamerikanisch) 5 gal.
Kapazität (metrisch) 19 l
Farbe Rot
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Labore
Material Stahl
Enthält Hahn 08902 und Ständer
Höhe (angloamerikanisch) 15,8 in.
Höhe (metrisch) 403 mm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 11.75 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) Öffnung 1.58 in.
Innendurchmesser (metrisch) 298 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 4 cm