Learn More
Justrite™ Dokumentenrollen aus Polyethylen
Artikelnummer. 12811884
Change view
Click to view available options
Farbe:
Rot
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
12811884 Rot 20 Stück
1 options
Artikelnummer. 12811884
Marke: Justrite™ 23305
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Komfortable und sichere Dokumentenaufbewahrung
  • Aus wetterfestem Polyethylen
  • Mit Schraubdeckel
  • Alle Behälter mit speziellem Feld für ein Etikett
  • Etikettensatz mit vorbeschrifteten und leeren Etiketten
Spezifikation
Beschreibung Röhrchen mit aufdrehbarem Deckel
Produkttyp Dokumentenaufbewahrungsbox
Farbe Rot
Material Polyethylen
Enthält Etikettenpackung mit 2 leeren Etiketten und Etiketten mit aufgedrucktem SDS und Bedienungsanleitung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dient dazu, wichtige Papiere jederzeit verfügbar zu halten und sie vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen
Zertifizierung/Konformität OSHA
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3.6 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 9.4 cm
Höhe (angloamerikanisch) 12,5 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 12 in.
Höhe (metrisch) 31.8 cm
Innenhöhe (metrisch) 30.5 cm