Learn More
Justrite™ FASSDIETRICH, L=250 MM
Artikelnummer. 11963924
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Messinglegierung
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material
11963924 Messinglegierung
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11963924 Lieferant Justrite™ Lieferanten-Nr. 08805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.33 €
    49.96 € / 1 Stück
    Sparen 19.37 €
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Öffnet Spunddosen für Fässer
  • Passt auf viele 2- oder 0,75-in.-Spundgewinde, die üblicherweise bei Trommeln verwendet werden.
  • Hergestellt aus Messing
  • Nicht-funkenbildend und korrosionsbeständig
  • Griff mit Handschutz
Spezifikation
Produkttyp Fassspund-Schlüssel
Beschreibung Griff mit Handschutz
Zur Verwendung mit (Geräte) Jeder von sieben alternativen Stilen mit 2 oder 0,75 in., die häufig zum Öffnen von Stopfen für Fässer verwendet werden
Material Messinglegierung
Höhe (angloamerikanisch) 10 in.
Höhe (metrisch) 25,4 cm