Learn More
Justrite™ Drum cabinet ramp steel yellow (cannot be used
Beschreibung
Mit der Schrankrampe können Sie Fässer einfach mit Hilfe einer Karre in einen Schrank laden.
- Wird auf die Schwelle gelegt und bleibt sicher am Platz
- Das Oberflächenprofil sorgt für maximale Bodenhaftung
- Material: Stahl
- Außenmaße (L x B): 24.5 x 28 in. (62.2 x 71.1 cm)
- Traglast: 340 kg (750 lb.)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Trommelrampe |
| Beschreibung | Oberflächenprofil |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trommeln mit einem Handfahrzeug laden (verwenden Sie die Schrankrampe, um Fässer mit einem Wagen einfach in einen Schrank zu laden, die Rampe sitzt sicher über der Schwelle) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sicherheitstrommelschränke |
| Material | Stahl |
| Höhe (angloamerikanisch) | 25.5 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 62.2 cm |