Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Organisationssystem für Fässer
Artikelnummer. 12756065
Click to view available options
Typ:
Grundmodul für die Trommelverwaltung
Spendergestell
Trommelverwaltung für Stapelmodul
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12756065
Marke: Justrite™ 28669
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit platzsparendem, stapelbarem Design
Die Konstruktion aus 100 % gegossenem Polyethylen bietet maximale chemische Beständigkeit und verhindert dadurch Korrosion, Verschleiß und Leckagen
  • Lagert bis zu vier Fässer mit einem Fassungsvermögen von 110 und/oder200 l (30 und/oder 55 gal.)
  • Lagert Fässer der Klasse 1B oder 1C mit entzündbaren und brennbaren Stoffen oder ungefährlichen Flüssigkeiten
  • Besteht aus drei Teilen: einem Basismodul, einem Stapelmodul und einem Spendergestell
  • Eingeformte Verriegelungskanäle halten die Fässer an ihrem Platz
Basismodul
  • Lagert zwei Fässer mit einer gesamten Tragfähigkeit von 1388 kg (3060 lb.)
  • Einfache Verlagerung mit einem leeren Gabelstapler
  • Der offene Auffangbehälter mit 250 l (66 gal.) Fassungsvermögen erleichtert die Erkennung von Verschüttungen für eine schnelle Reinigung
Stapelmodul
  • Lagert zwei zusätzliche Fässer und verdoppelt dadurch die Tragfähigkeit des Systems auf 680 kg (1500 lb.)
  • Bei der Lagerung von Fässern mit 110 und 200 l (30 und 55 gal.) Fassungsvermögen sollten die kleineren Fässer oben auf dem Stapelmodul platziert werden
Spendergestell
  • Wird sicher am Stapelmodul befestigt und ermöglicht so ein bequemes Dosieren von der oberen Ebene aus
  • Mit einer Tragfähigkeit von 27 kg (60 lb.)
Compliance
EPA, NFPA, OSHA, SPCC
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität SPCC, EPA, NFPA, OSHA
Farbe Schwarz
Material Polyethylen
Typ Trommelverwaltung für Stapelmodul
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für effiziente Lagerung, Positivkontrolle bei verschütteten Flüssigkeiten und Dispensieren
Aufnahmevermögen 4 Zylindergefäße
Tragkraft (angloamerikanisch) 1500 lb.
Tragkraft (metrisch) 680,4 kg
Breite (angloamerikanisch) 49 in.
Breite (metrisch) 124,46 cm
Höhe (angloamerikanisch) 12 in.
Höhe (metrisch) 30,4 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 46 Zoll
Tiefe (metrisch) 116,8 cm