Learn More
Justrite™ RAMPE F. PALETTE SCHWARZ
Click to view available options
Material:
Polyethylen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Material | Polyethylen |
| Typ | Trommelrampe |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 2 bis 4 Trommeln EcoPolyBlend™ DrumShed™ |
| Tragkraft (angloamerikanisch) | 1000 lb. |
| Tragkraft (metrisch) | 454 kg |
| Breite (angloamerikanisch) | 48 in. |
| Breite (metrisch) | 121,92 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 11,25 in. |
| Höhe (metrisch) | 28,57 cm |
| Mehr anzeigen |