Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Trichter mit Spritzschutz
Artikelnummer. 12971415
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
48,3 cm
53,3 cm
Typ:
Deckeltrichter
Trichter mit Auffangschutz
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Typ Packungsgröße
12971415 53,3 cm Trichter mit Auffangschutz 1 Stück
12991415 48,3 cm Deckeltrichter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12971415 Lieferant Justrite™ Lieferanten-Nr. 28680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.05 €
    81.00 € / 1 Stück
    Sparen 14.05 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 22-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für nicht brennbare Flüssigkeiten
Trichter mit Auffangschutz
  • Geneigte Konstruktion zur Reduzierung von Verschüttungen
  • Aus 100 % recyceltem Polyethylen
  • Farbe: Schwarz
  • Behälter: 2.5 gal.
  • T × B: 53.34 × 8.25 cm ( 21 × 3.25 in.)
Abdeckung für Trichter mit Auffangschutz
  • Nur für Trichter 28680 geeignet
  • Inhalt 100 % recycelt
  • Farbe: Schwarz
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität OSHA
Farbe Schwarz
Kapazität (angloamerikanisch) 2,5 gal.
Kapazität (metrisch) 9 L
Material Polyethylen
Typ Trichter mit Auffangschutz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Passives Ablassen von Farbdosen, Filtern, Eimern und anderen Behältern
Höhe (angloamerikanisch) 3,25 in.
Höhe (metrisch) 8.3 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 21 in.
Durchmesser (metrisch) 53,3 cm