Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Trichter mit Spritzschutz
Beschreibung
Trichter mit Auffangschutz
- Geneigte Konstruktion zur Reduzierung von Verschüttungen
- Aus 100 % recyceltem Polyethylen
- Farbe: Schwarz
- Behälter: 2.5 gal.
- T × B: 53.34 × 8.25 cm ( 21 × 3.25 in.)
- Nur für Trichter 28680 geeignet
- Inhalt 100 % recycelt
- Farbe: Schwarz
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | OSHA |
| Farbe | Schwarz |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2,5 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 9 L |
| Material | Polyethylen |
| Typ | Deckeltrichter |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Passives Ablassen von Farbdosen, Filtern, Eimern und anderen Behältern |
| Aufnahmevermögen | 55 Gal.-Trommel |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3,25 in. |
| Höhe (metrisch) | 8,3 cm |
| Mehr anzeigen |