Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Trichter mit Spritzschutz
Artikelnummer. p-4367685
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
48,3 cm
53,3 cm
Typ:
Deckeltrichter
Trichter mit Auffangschutz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12991415
Marke: Justrite™ 28682
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für nicht brennbare Flüssigkeiten
Trichter mit Auffangschutz
  • Geneigte Konstruktion zur Reduzierung von Verschüttungen
  • Aus 100 % recyceltem Polyethylen
  • Farbe: Schwarz
  • Behälter: 2.5 gal.
  • T × B: 53.34 × 8.25 cm ( 21 × 3.25 in.)
Abdeckung für Trichter mit Auffangschutz
  • Nur für Trichter 28680 geeignet
  • Inhalt 100 % recycelt
  • Farbe: Schwarz
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität OSHA
Farbe Schwarz
Kapazität (angloamerikanisch) 2,5 gal.
Kapazität (metrisch) 9 L
Material Polyethylen
Typ Deckeltrichter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Passives Ablassen von Farbdosen, Filtern, Eimern und anderen Behältern
Aufnahmevermögen 55 Gal.-Trommel
Höhe (angloamerikanisch) 3,25 in.
Höhe (metrisch) 8,3 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 19 in.
Durchmesser (metrisch) 48,3 cm