Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Paletten mit Spritzschutz
Beschreibung
Beinhaltet
Die quadratischen Paletten für zwei und vier Fässer verfügen über breite Einfahrtaschen.
- Bietet dank Recyclingmaterial Schutz vor Grundwasserkontamination
- Die Paletten sind selbst gegen die härtesten Umgebungsbedingungen beständig und sorgen so für hervorragenden Auslaufschutz
- Langlebiges, UV-geschütztes Polyethylen ist nahezu unempfindlich gegenüber aggressiven Chemikalien wie gefährlichen Säuren, Laugen und Lösungsmitteln
- Die nahtlose Konstruktion verhindert —Leckagen, selbst wenn ein 208-Liter-Fass (55 gal.) versagt und sich vollständig entleert.
- Die übergroßen auslaufsicheren Sammelbehälter erfüllen oder übertreffen die Vorschriften
- Robustes, abnehmbares 2,5-in.-Gelenk. (64 mm) dicke Roste bieten eine hervorragende Rissbeständigkeit; selbstausrichtend
- Schwarze Paletten aus 100 % Recyclingmaterial; die dunkle Farbe kaschiert Schmutz und sorgt für saubere Arbeitsplätze.
- Gelbe Paletten, ideal für gute Sichtbarkeit oder Flüssigkeitstrennung; Auffangwannen aus neuem Polyethylen mit 100 % recycelten Rosten (insgesamt 35 % Recyclinganteil)
- Die quadratische Palette kann mit einer optionalen Rampe ausgestattet werden
- Umweltfreundlich: Der Artikel weist umweltfreundliche Eigenschaften oder Merkmale auf (z. B. wassersparend, bleifrei usw.). wie in der Artikelbeschreibung beschrieben
- Recycelt: Der Artikel enthält, wie in der Artikelbeschreibung angegeben, recycelte Bestandteile.
Compliance
Erfüllen oder übertreffen EPA 40 CFR 264.175, NFPA 1 des Uniform Fire Code 60.3.2.10, International Fire Code 2704.2.3, Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC), NFPA 30 9.13.1 und OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii).
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | SPCC, EPA, NFPA, U (NFPA), erfüllt die Brandvorschriften |
| Farbe | Schwarz |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 66 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 250 L |
| Material | Polyethylen |
| Typ | Ecopolyblend Paletten mit Auslaufschutz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schützen Sie Ihre Mitarbeiter vor dem Ausrutschen in Innenräumen, vermeiden Sie hohe Kosten für die Reinigung von Gefahrstoffen und verhindern Sie gleichzeitig eine Kontamination des Grundwassers. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zylindergefäße |
| Aufnahmevermögen | 2 Zylindergefäße |
| Enthält | Zwei Trommeln |
| Mehr anzeigen |