Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Auffangschale
Artikelnummer. 12911275
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
12 gal.
20 gal.
23 gal.
29 gal.
Tiefe (angloamerikanisch):
16 in.
26 in.
33 Zoll
34 in.
Breite (angloamerikanisch):
37,75 in.
38 in.
46 in.
47 in.
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Tiefe (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) Packungsgröße
12911275 23 gal. 34 in. 37,75 in. 1 Stück
12991265 20 gal. 26 in. 38 in. 1 Stück
12981265 12 gal. 16 in. 46 in. 1 Stück
12921275 29 gal. 33 Zoll 47 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12911275 Lieferant Justrite™ Lieferanten-Nr. 28718
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.77 €
    142.89 € / 1 Stück
    Sparen 50.88 €
    26% Rabatt
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Leichtes und flaches Design für die Bekämpfung von Verschmutzungen im kleinen Maßstab
  • Umweltfreundlich: Hergestellt aus 100 % recyceltem Polyethylen
  • Rostet und korrodiert nicht.
  • Erhöhter Rippenboden für zusätzliche Steifigkeit
  • Ausgelegt für Betriebstemperaturen von -34 bis +49 °C (-30 °F bis +120
Spezifikation
Farbe Schwarz
Kapazität (angloamerikanisch) 23 gal.
Kapazität (metrisch) 87 L
Material Polyethylen
Typ Auffangschale
Zur Verwendung mit (Anwendung) Perfekt für Anwendungen mit Ausgießen und Befüllen
Widerstandsfähig/resistent Chemikalien
Breite (angloamerikanisch) 37,75 in.
Breite (metrisch) 95,88 cm
Höhe (angloamerikanisch) 5,5 in.
Höhe (metrisch) 13,97 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 34 in.
Tiefe (metrisch) 86,36 cm