Learn More
Justrite™ Sure-Grip™ Explosionsgeschützter Sicherheitsschrank für brennbare Stoffe
Bei Verwendung einer Sure-Grip EX Sicherheitsschränkte für entzündbare Stoffe schützen diese zweitürigen und zweiteiligen Türschränke die Mitarbeiter, reduzieren Brandgefahren und verbessern die Produktivität, indem sie die Lagerung von brennbaren Brennstoffen und Chemikalien in Norm-konformen, robusten 18-Gauge-Stahlkonstruktionen ermöglichen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FM, NFPA, OSHA
Produkttyp Lagerschrank für Kanister
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Schutz von brennbaren Flüssigkeiten
Material Stahl (CR)
Oberflächenbeschichtung Epoxid, Polyester
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Justrite Schränke für entzündliche Stoffe – Leistungsmerkmale
  • Die Doppelwandkonstruktion bietet einen 1.5 in. großen isolierenden Luftraum, um die Ausbreitung von Flammen zu verhindern
  • Hochsichtbare Haz-Alert™ Warnschilder mit reflektierender Schrift bieten zusätzliche Sicherheit bei Stromausfällen oder Bränden.
  • Zwei gegenüberliegende Abzugsöffnungen mit Flammensperren oben und unten ermöglichen die Ableitung gefährlicher Dämpfe.
  • Leicht schließende, selbstverriegelnde Türen schützen den Schrank vor Bränden.
  • Selbstverriegelung aktiviert das kritische Drei-Punkte-Verriegelungssystem für den Schutz unter Brandbedingungen
  • Schmelzlote halten die selbstschließenden Türen weit geöffnet. Die Türen schließen bündig mit der Vorderseite des Schranks ab, für einfachen Zugang und einfache Auffüllung. Automatisches Lösen und Schließen der Türen bei 74 °C (165 °F)
  • Der verdeckte Selbstschließmechanismus bietet optimalen Stauraum und einen ungehinderten Zugang zum Inhalt
  • SpillSlope™ Sicherheitseinlageböden leiten verschüttete Flüssigkeiten nach hinten und unten in den auslaufsicheren Sammelbehälter.
  • Verstellbare Nivellierfüße sorgen für eine solide Positionierung und Ausrichtung und für einen dichten Türverschluss
  • Der Erdungsanschluss an der äußeren Seitenverkleidung ermöglicht die einfache Erdung.
  • Innen und außen mit bleifreier Farbe lackiert.
  • Die Beschriftung auf der Tür lautet: “ENTFLAMMBAR — FEUER FERNHALTEN”
  • Für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Farbe: Gelb, Grau (optional), Weiß (19-160-376)
Zertifizierungen
FM-zugelassen.
Compliance
Erfüllen Sie den NFPA-Code 30, und halten Sie die OSHA-Vorschriften ein.
Garantie
10 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
FM, NFPA, OSHA
Lagerung und Schutz von brennbaren Flüssigkeiten
Epoxid, Polyester
Lagerschrank für Kanister
Stahl (CR)