Learn More
Justrite™ Standbehälter zum Spülen
Artikelnummer. p-3499619
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
22 gal.
Gewicht (angloamerikanisch):
78 lbs.
Höhe (angloamerikanisch):
12 in.
Breite (angloamerikanisch):
35.25 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13005613
Marke: Justrite™ 27220
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Selbstschließende Standsystem-Tanks
  • Kann beidhändig vollständig geöffnet werden
  • Einstellbarer Druckluftzylinder verhindert ein Zuschlagen des Deckels
  • Ablassstopfen ermöglicht einen einfachen Lösungsmittelaustausch
  • Material: Stahl
  • Farbe: Rot
Tank mit zwei Kammern:
Die Tanks sind gleichmäßig in einen linken und einen rechten Abschnitt unterteilt
Compliance
ADA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FM, ADA
Produkttyp Spülwasserbehälter für Bodenaufstellung
Kapazität (angloamerikanisch) 22 gal.
Kapazität (metrisch) 83.3 l
Farbe Rot
Material Stahl (18 G)
Ausführung Pulverbeschichtung
Enthält Selbstschließender Deckel, Pneumatikzylinder mit einstellbarer Drehzahl, Ablassstopfen
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Länge (metrisch) 40.6 cm
Breite (angloamerikanisch) 35.25 Zoll
Breite (metrisch) 895 mm
Höhe (angloamerikanisch) 12 in.
Höhe (metrisch) 305 mm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 16 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 406 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 78 lbs.
Gewicht (metrisch) 35 kg