Learn More
Justrite™ Sure-Grip™ EX Sicherheitsschrank aus Stahl für korrosive/säurehaltige Stoffe
Artikelnummer. 12973435
Ansicht ändern
Click to view available options
Ausführung der Tür:
Manuell verschließbar
Selbstschließend
Gewicht (angloamerikanisch):
222 lb.
225 lb.
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ausführung der Tür Gewicht (angloamerikanisch) Packungsgröße
12973435 Selbstschließend 225 lb. 1 Stück
11945426 Manuell verschließbar 222 lb. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12973435 Lieferant Justrite™ Lieferanten-Nr. 8930221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2420.25 €
    1952.56 € / 1 Stück
    Sparen 467.69 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schützen Sie Ihre Arbeitsumgebung mit einem Justrite Sure-Grip EX Schrank. Aus einer 18 Gauge-Stahlkonstruktion hergestellt und mit hitzefixierter Pulverbeschichtung eignet sich dieser Schrank ideal für die Lagerung von korrosiven Stoffen und Säuren.
Schützen Sie Ihr Arbeitsumfeld mit einem Justrite Sure-Grip EX Kabinett. Dieser aus 18-Gauge-Stahl gefertigte und mit einer wärmeverschmolzenen Pulverbeschichtung versehene Schrank eignet sich perfekt zur Lagerung von ätzenden Stoffen und Säuren.
  • Selbstverriegelnder Mechanismus sorgt für ein ordnungsgemäßes Schließen und Einrasten der Drei-Punkt-Verriegelung als Schutz im Brandfall
  • Der verdeckte Mechanismus der selbstschließenden Variante optimiert die Regalfläche und ermöglicht einen ungehinderten Zugang zum Inhalt
  • Die Schmelzsicherung hält die Türen weit —offen und schmilzt °bei 74 °C (165 °F), um die Türen im Brandfall automatisch zu schließen.
Compliance
Manuelle Schließmodelle erfüllen NFPA , OSHA. Schränke sind FM genehmigt.
Garantie
10 Jahre
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FM, NFPA, OSHA
Innentiefe (angloamerikanisch) 14.56 Zoll
Außentiefe (metrisch) 45,7 cm
Innentiefe (metrisch) 37 cm
Abmessungen (T x B x H) innen 14,56 x 39,5 x 39,62 in.
Ausführung der Tür Selbstschließend
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entzündbare Stoffe
Innenhöhe (angloamerikanisch) 39,62 in.
Außenhöhe (metrisch) 112 cm
Innenhöhe (metrisch) 37 cm
Enthält Doppelwand, Doppelschlitze, Erdungsleitungsanschlüsse, verstellbare Einlegeböden, auslaufsichere Schwellen, Drei-Punkt-selbstverriegelnde Türen und Nivellierfüße, Polyethylentabletts, separate Polyethylen-Einlagen
Tragkraft 30 gal.
Anzahl Türen 2
Anzahl Einschübe 1
Oberflächenbeschichtung Epoxid
Gewicht (angloamerikanisch) 225 lb.
Gewicht (metrisch) 102 kg
Innenbreite (angloamerikanisch) 39,5 in.
Außenbreite (metrisch) 109 cm
Innenbreite (metrisch) 100,3 cm
Farbe Blau
Außentiefe (angloamerikanisch) 18 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 44 in.
Material Stahl (CR)
Produkttyp Sicherheitsschrank für ätzende Stoffe und Säuren
Außenbreite (angloamerikanisch) 43 in.