Learn More
Justrite™ Sure-Grip™ Explosionsgeschützter Unterbausicherheitsschrank für ätzende Stoffe/Säuren
Beschreibung
Lagern Sie mit diesen Justrite Untertisch-Sicherheitsschränken aus blauem Stahl Korrosionsmittel sicher unter der Werkbank oder dem Labortisch, um schnell und einfach darauf zuzugreifen. Es werden dieselben Qualitäts- und Sicherheitsmerkmale wie bei Schränken für entzündliche Stoffe eingehalten.
- Alle Modelle sind mit einer doppelwandigen Konstruktion, zwei Lüftungsschlitzen, Erdungsanschlüssen, verstellbaren Einlegeböden, auslaufsicheren Schwellen, selbstverriegelnden Türen mit Drei-Punkt-System und höhenverstellbaren Füßen ausgestattet.
- Die selbstschließenden Türen schließen und verriegeln sich automatisch, wenn das Schmelzlot bei 165°F (74°C) im Brandfall schmilzt
- Der einzigartige, verborgene selbstschließende Mechanismus ermöglicht einen ungehinderten Zugang zum Inhalt
- Die Tabletts aus Polyethylen, die an Regalen aus verzinktem Stahl befestigt sind, und der separate Einsatz aus Polyethylen für den unteren Sammelbehälter sind beständig gegen aggressive Chemikalien
- Der leicht abnehmbare Einsatz ermöglicht eine schnelle Reinigung von Tropfen und Leckagen
- Die komplett eingebrannte Pulverbeschichtung aus Epoxid innen und außen sorgt für eine erhöhte chemische Beständigkeit
Compliance
Die selbstschließenden Modelle entsprechen den Anforderungen von OSHA, NFPA 30, NFPA 1 und des US-amerikanischen Modellgesetzes International Fire Code. Die Schränke sind FM-geprüft.
Garantie
10 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FM, NFPA, OSHA, U (NFPA) |
| Innentiefe (angloamerikanisch) | 18.75 Zoll |
| Außentiefe (metrisch) | 68,5 cm |
| Innentiefe (metrisch) | 47,6 cm |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 47,6 x 80,6 x 69,5 cm (18,75 x 31,75 x 27,37 in.) |
| Ausführung der Tür | Manuell verschließbar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entzündbare Stoffe |
| Innenhöhe (angloamerikanisch) | 27.37 Zoll |
| Außenhöhe (metrisch) | 88,9 cm |
| Innenhöhe (metrisch) | 69,5 cm |
| Mehr anzeigen |