Learn More
Justrite™ Sure-Grip™ Explosionsgeschützter Unterbausicherheitsschrank für ätzende Stoffe/Säuren
Artikelnummer. p-26810
Click to view available options
Gewicht (angloamerikanisch):
192 lb.
194 lb.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11995416
Marke: Justrite™ 8923021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ein Sure-Grip EX Untertischschrank sorgt dafür, dass der Boden frei von Gefahren ist. Geeignet zur Lagerung von korrosiven Stoffen und Säuren, um die Arbeitssicherheit zu erhöhen.
Lagern Sie mit diesen Justrite Untertisch-Sicherheitsschränken aus blauem Stahl Korrosionsmittel sicher unter der Werkbank oder dem Labortisch, um schnell und einfach darauf zuzugreifen. Es werden dieselben Qualitäts- und Sicherheitsmerkmale wie bei Schränken für entzündliche Stoffe eingehalten.
  • Alle Modelle sind mit einer doppelwandigen Konstruktion, zwei Lüftungsschlitzen, Erdungsanschlüssen, verstellbaren Einlegeböden, auslaufsicheren Schwellen, selbstverriegelnden Türen mit Drei-Punkt-System und höhenverstellbaren Füßen ausgestattet.
  • Die selbstschließenden Türen schließen und verriegeln sich automatisch, wenn das Schmelzlot bei 165°F (74°C) im Brandfall schmilzt
  • Der einzigartige, verborgene selbstschließende Mechanismus ermöglicht einen ungehinderten Zugang zum Inhalt
  • Die Tabletts aus Polyethylen, die an Regalen aus verzinktem Stahl befestigt sind, und der separate Einsatz aus Polyethylen für den unteren Sammelbehälter sind beständig gegen aggressive Chemikalien
  • Der leicht abnehmbare Einsatz ermöglicht eine schnelle Reinigung von Tropfen und Leckagen
  • Die komplett eingebrannte Pulverbeschichtung aus Epoxid innen und außen sorgt für eine erhöhte chemische Beständigkeit
Compliance
Die selbstschließenden Modelle entsprechen den Anforderungen von OSHA, NFPA 30, NFPA 1 und des US-amerikanischen Modellgesetzes International Fire Code. Die Schränke sind FM-geprüft.
Garantie
10 Jahre
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FM, NFPA, OSHA, U (NFPA)
Innentiefe (angloamerikanisch) 18.75 Zoll
Außentiefe (metrisch) 68,5 cm
Innentiefe (metrisch) 47,6 cm
Abmessungen (T x B x H) innen 47,6 x 80,6 x 69,5 cm (18,75 x 31,75 x 27,37 in.)
Ausführung der Tür Manuell verschließbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entzündbare Stoffe
Innenhöhe (angloamerikanisch) 27.37 Zoll
Außenhöhe (metrisch) 88,9 cm
Innenhöhe (metrisch) 69,5 cm
Enthält Doppelwand, Doppelschlitze, Erdungsleitungsanschlüsse, verstellbare Einlegeböden, auslaufsichere Schwellen, Drei-Punkt-selbstverriegelnde Türen und Nivellierfüße, Polyethylentabletts, separate Polyethylen-Einlagen
Tragkraft 22 gal.
Anzahl Türen 2
Anzahl Einschübe 1
Oberflächenbeschichtung Epoxid
Gewicht (angloamerikanisch) 192 lb.
Gewicht (metrisch) 87 kg
Innenbreite (angloamerikanisch) 31.75 Zoll
Außenbreite (metrisch) 88,9 cm
Innenbreite (metrisch) 80,6 cm
Farbe Blau
Außentiefe (angloamerikanisch) 22 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 35 Zoll
Material Stahl (CR)
Produkttyp Untertischsicherheitsschrank
Außenbreite (angloamerikanisch) 35 Zoll