Learn More
Justrite™ Sicherheitsbehälter Typ I, Inhalt 4l, PE mit Edelstahl-Auslaufhahn
Artikelnummer. 10539982
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
1 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
10539982 1 gal. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10539982 Lieferant Justrite™ Lieferanten-Nr. 14169
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zuverlässiges Dispergieren selbst der korrosivsten Flüssigkeiten
  • Hergestellt aus hochdichtem Polyethylen, beständig gegen Eindellen und Einstichen
  • Kann zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten verwendet werden, die Edelstahl- oder beschichtete Stahl-Sicherheitsbehälter korrodieren lassen.
  • Auswahl zwischen drei Bauformen
  • Bei der Dose mit Bodenarmatur befindet sich der Wasserhahn 2 in. entfernt. (5,1 cm) über dem Boden für bequeme Entnahme aus dem Regal
  • Die kippbare Kanne ruht auf einem robusten Metallrahmen mit einer 37 x 36 cm (14 1/2 x 14 in.) großen Basis, die ein einfaches Kippen beim Ausgießen über den oberen Wasserhahn ermöglicht.
Certifikat
FM-zugelassen.
Specifikationer
Zertifizierung/Konformität FM, NFPA
Produkttyp Schrankbehälter
Beschreibung Korrosionsbeständig
Kapazität (angloamerikanisch) 1 gal.
Kapazität (metrisch) 4 l
Farbe Rot
Material Polyethylen
Enthält Unterer Wasserhahn, Flammensperre, Druckentlastungskappe
Form Oval
Höhe (angloamerikanisch) 11.5 Zoll
Höhe (metrisch) 29,2 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Öffnung 1.45 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 7.25 Zoll
Durchmesser (metrisch) Öffnung 3,6 cm
Außendurchmesser (metrisch) 18,41 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.