Learn More
Justrite™ Nichtmetallische, selbstverschließende, korrosionsbeständige Behälter
Artikelnummer. 11903679
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
1 gal.
2 gal.
2,5 gal.
5 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11903679
Marke: Justrite™ 12762
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beständig gegen Säuren und Laugen
Beständig gegen Säuren und Laugen
  • Bewahrt nicht-entflammbare korrosive Substanzen sicher auf
  • Durchscheinend weiße HDPE-Konstruktion ist beulen-, loch- und chemikalienbeständg
  • Markiert in Litern, Quarts und Gallonen für präzises Befüllen und Dispensieren
  • Ausgießer ohne Flammsperre für schnelles Entleeren; federschließende Kappe für feste Abdichtung
  • Weithals auf Kat. Nr. 17-985-89B, -89C, und -89D erleichtert Befüllen und Ausgießen
†Oval.
Spezifikation
Produkttyp Sicherheitskanne aus Edelstahl
Beschreibung Dellen-, durchstich-, chemikalienfest
Kapazität (angloamerikanisch) 2 gal.
Kapazität (metrisch) 8 l
Farbe Weiß
Material Polyethylen
Enthält Federverschluss
Form Oval
Höhe (angloamerikanisch) 14,7 in.
Höhe (metrisch) 37.3 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Öffnung 3.65 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 12 in.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 9.27 cm
Außendurchmesser (metrisch) 30.4 cm