Learn More
Justrite™ Dosierbehälter mit Kolben
Artikelnummer. 15664544
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
4.87 in.
5.5 in.
7.25 Zoll
Höhe (angloamerikanisch):
5,25 in.
5.62 Zoll
7.37 in.
8.25 in.
Material:
HDPE
Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) Material Packungsgröße
15664544 7.25 Zoll 5.62 Zoll Stahl 1 Stück
12961395 4.87 in. 5,25 in. Stahl 1 Stück
10471325 7.25 Zoll 7.37 in. Stahl -
10365542 5.5 in. 8.25 in. HDPE 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15664544 Lieferant Justrite™ Lieferanten-Nr. 10108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.61 €
    81.00 € / 1 Stück
    Sparen 36.61 €
    31% Rabatt
Verfügbar ab: 01-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Justrite Dosierbehälter mit Kolben ist eine schnelle und sichere Möglichkeit, Tücher mit entzündlichen Reinigungsflüssigkeiten zu befeuchten. Der Pumpensockel besteht aus chemikalienbeständigem Ryton™ und Messing und ist so konzipiert, dass er wenig
Justrite Der Dosierbehälter mit Kolben bietet eine schnelle und sichere Möglichkeit, Tücher mit brennbaren Reinigungsflüssigkeiten zu befeuchten. Hergestellt aus chemikalienbeständigem Ryton™ und aus Messing gefertigt, ist der Pumpensockel so konstruiert, dass weniger Flüssigkeit am Boden zurückbleibt, bevor nachgefüllt werden muss.
  • Stahlkonstruktion mit langlebiger, bleifreier, chemikalienbeständiger Pulverbeschichtung
  • Ein intelligenter Pumpmechanismus trägt zur Optimierung der Abstrichvorgänge bei.
  • Legen Sie das Tuch auf das Tablett, und drücken Sie es nach unten, um es zu benetzen
  • Überschüssige Flüssigkeit fließt sicher in das Reservoir zurück
  • Der Kolben besteht aus chemikalienbeständigem Material Ryton™ und aus Messing und ist so konstruiert, dass vor dem Nachfüllen weniger Flüssigkeit im Boden zurückbleibt.
  • Der perforierte Schwenkfilter dient als Flammensperre
  • Einfache Demontage und Wiedermontage zur routinemäßigen Reinigung
  • Erhältlich in hochdichtem Polyethylen oder robuster 24-Gauge-Stahlkonstruktion.
Zertifizierungen
FM-zugelassen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FM, TÜV
Produkttyp Behälter mit Kolben
Kapazität (angloamerikanisch) 0,25 gal.
Kapazität (metrisch) 0,95 l
Farbe Rot
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Dispensierung brennbarer Flüssigkeiten
Material Stahl
Enthält Kolbeneinheit aus Messing und Ryton
Höhe (angloamerikanisch) 5.62 Zoll
Höhe (metrisch) 143 mm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 7.25 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 184 mm