Learn More
Justrite™ Pop-Up-Füllstandsanzeige für Fässer
Beschreibung
- Mit praktischer Anzeige, die erscheint, wenn das Fass fast voll ist
- Nichtmetallisch
- Für Stopfen mit einer Größe von 0.75 in. (1.9 cm)
- In zwei Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 12,7 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Um Überfüllungen beim Dispensieren von Abfall in Fässer zu verhindern |
| Länge (angloamerikanisch) | 5 in. |
| Material | Polyethylen |
| Produkttyp | Fassfüllstandanzeige |