Learn More
Justrite™ Pop-Up-Füllstandsanzeige für Fässer
Artikelnummer. p-42847
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
5 in.
11 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15330103
Marke: Justrite™ 08530
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verhindert Überfüllungen beim Dispensieren von Abfall in Fässer
  • Mit praktischer Anzeige, die erscheint, wenn das Fass fast voll ist
  • Nichtmetallisch
  • Für Stopfen mit einer Größe von 0.75 in. (1.9 cm)
  • In zwei Längen erhältlich
Spezifikation
Länge (metrisch) 12,7 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Um Überfüllungen beim Dispensieren von Abfall in Fässer zu verhindern
Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Material Polyethylen
Produkttyp Fassfüllstandanzeige