Learn More
Justrite™ Regalteiler-Set
Artikelnummer. 13479689
Ansicht ändern
Click to view available options
Tiefe (angloamerikanisch):
14,17 in.
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tiefe (angloamerikanisch) Packungsgröße
13479689 14,17 in. 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13479689 Lieferant Justrite™ Lieferanten-Nr. 29985
Verfügbar ab: 25-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regalteilersatz aus Stahl.
  • Gelb
  • Stahl
Spezifikation
Tiefe (angloamerikanisch) 14,17 in.
Tiefe (metrisch) 36 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2 in.
Höhe (metrisch) 5,08 cm
Breite (angloamerikanisch) 2,03 in.
Breite (metrisch) 5,16 cm
Farbe Gelb
Material Stahl