Learn More
Justrite™ HDPE SAEURE/BASE SCHRANK
Artikelnummer. 11999375
Click to view available options
Ausführung der Tür:
Manuell verschließbar
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11999375
Marke: Justrite™ 24015
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hervorragender Schutz gegen aggressive Säuren, Rost und Korrosion
Mit einer schützenden, vollständig geschweißten Bodenwanne und einer sauberen, eleganten Optik, die perfekt zur restlichen Laborausrüstung passt
  • Langlebige, chemisch beständige Polyethylen-Konstruktion mit versiegeltem Behälter
  • Geeignet für hochaggressive Flüssigkeiten wie Phenol, Salpetersäure und Schwefelsäure
  • Die 3-Punkt-Türverriegelung der freistehenden Modelle und der Untertisch-Modelle bietet einen sicheren Verschluss und eine Kontrolle von Dämpfen
  • Externe 5.08 cm (2 in.) NPT-Entlüftungs-/Abluftanschlüsse
  • Mit Vorhängeschloss verschließbar
  • Stabile, verstellbare Ablage
  • Höhenverstellbare Füße an allen vier Ecken
Spezifikation
Innentiefe (angloamerikanisch) 20.87 Zoll
Außentiefe (metrisch) 55,2 cm
Innentiefe (metrisch) 53 cm
Abmessungen (T x B x H) innen 53 x 90,2 x 90,2 cm (20,87 x 35,5 x 35,5 in.)
Ausführung der Tür Manuell verschließbar
Innenhöhe (angloamerikanisch) 35.5 Zoll
Außenhöhe (metrisch) 93,3 cm
Innenhöhe (metrisch) 90,2 cm
Enthält Verstellbare Nivellierfüße aus Stahl und zum Patent angemeldete reflektierende Haz-Alert™ Warnschilder in 3 Sprachen
Tragkraft 23,77 gal. (89,9 l)
Anzahl Türen 2
Anzahl Einschübe 1
Gewicht (angloamerikanisch) 160 lb
Gewicht (metrisch) 73 kg
Innenbreite (angloamerikanisch) 35.5 Zoll
Außenbreite (metrisch) 91,44 cm
Innenbreite (metrisch) 90,2 cm
Farbe Weiß
Außentiefe (angloamerikanisch) 21.75 Zoll
Außenhöhe (angloamerikanisch) 36.75 Zoll
Material Polyethylen
Produkttyp Lagerschrank
Außenbreite (angloamerikanisch) 36 in.