Learn More
Justrite™ Tränkbehälter aus Stahl
Descrizione
- Premiumbeschichtete Stahlkonstruktion
- Einfache Anwendung: Legen Sie einfach die Arbeit auf die federbelastete, perforierte Stößelplatte, drücken Sie sie nach unten und schütteln Sie sie, und lassen Sie sie dann los, um den Stößel in die Ablassposition zurückzubringen
- Der plattierte Stößel aus Stahl ist eine wirksame Flammensperre
- Die Abdeckung mit Scharnieren minimiert Verdunstungsverluste, und der geschützte Rand minimiert die Möglichkeit des Auftretens von Verletzungen an der Hand
Certifications
FM-zugelassen.
Specifica
Specifica
| Zertifizierung/Konformität | FM, TÜV |
| Produkttyp | Tischdose |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,26 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 1 l |
| Farbe | Rot |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Reinigung von Kleinteilen in Lösungsmitteln |
| Material | Stahl |
| Ausführung | Pulverbeschichtung |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5,5 in. |
| Höhe (metrisch) | 140 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?