Learn More
Justrite™ Tränkbehälter aus Stahl
Artikelnummer. p-28449
Click to view available options
Zertifizierung/Konformität:
FM, TÜV
Höhe (angloamerikanisch):
4,5 in.
5,5 in.
6 in.
Gewicht (angloamerikanisch):
2 lb
5 lbs.
9 lbs.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11956056
Marke: Justrite™ 10375
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Justrite Tischkanne aus Stahl für Lösungsmittel zur einfachen Reinigung von Kleinteilen in Lösungsmitteln.
  • Premiumbeschichtete Stahlkonstruktion
  • Einfache Anwendung: Legen Sie einfach die Arbeit auf die federbelastete, perforierte Stößelplatte, drücken Sie sie nach unten und schütteln Sie sie, und lassen Sie sie dann los, um den Stößel in die Ablassposition zurückzubringen
  • Der plattierte Stößel aus Stahl ist eine wirksame Flammensperre
  • Die Abdeckung mit Scharnieren minimiert Verdunstungsverluste, und der geschützte Rand minimiert die Möglichkeit des Auftretens von Verletzungen an der Hand
Zertifizierungen
FM-zugelassen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FM, TÜV
Produkttyp Tischdose
Kapazität (angloamerikanisch) 1 gal.
Kapazität (metrisch) 3,8 l
Farbe Rot
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Reinigung von Kleinteilen in Lösungsmitteln
Material Stahl
Ausführung Pulverbeschichtung
Höhe (angloamerikanisch) 4,5 in.
Höhe (metrisch) 114 mm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 9.3 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 238 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 5 lbs.
Gewicht (metrisch) 2,3 kg